Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Drehkupplung mit Luer-Lock-Stecker auf Schlauchtülle, gerader Adapter, weiß Nylon
Artikelnummer. 30053724 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/18 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
30053724 3/32 in. 10 Stück
30053427 3/16 in. 10 Stück
30054237 1/4 in. 10 Stück
30053213 5/32 in. 10 Stück
30054297 1/18 in. 10 Stück
30053033 1/16 in. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30053724 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.70 €
    8.75 € / 10 Stück
    Sparen 0.95 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Verbinden Sie es mit einem weiblichen Luer-Anschluss, um einen leckagefreien Flüssigkeitsweg zu schaffen. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. Entspricht den FDA-Vorschriften 21 CFR 178.3297 und den RoHS-Richtlinien.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform; DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/32 in.
Material Nylon
Verpackungsmenge 10/Pk.
Einlass Luer-Stecker (männlich) Schlauchanschluss