Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Einwegprodukt:
Wiederverwendbar
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Erhältlich in Einmal- und wiederverwendbaren Ausführungen.
- Aus 100 % Polyester
- Für Reinräume geeignet
- Komfortabel für den längeren Gebrauch
- Keine Partikelerzeugung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter |
| Material | Polyester |
| Größe | XL |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Verpackungsmenge | 1 Paar/Beutel, 200 Paar/Karton |
| Produkttyp | Waschbare Reinraumsocken |
| Cleanroom Class | Klasse 10-1000 (ISO 4-6) |
| Verpackungsart | 200 Paar/Karton |