Learn More
Purus™ Reinraumsocken aus reinem Komfort
Artikelnummer. 31789569 Alle ansehen Purus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Einwegprodukt:
Einmalgebrauch
Wiederverwendbar
Größe:
Einheitsgröße
L
M
S
XL
Packungsgröße:
200 Paare
400 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einwegprodukt Größe Packungsgröße
31789569 Einmalgebrauch Einheitsgröße 400 Paare
17793799 Wiederverwendbar S 200 Paare
17783799 Wiederverwendbar M 200 Paare
17773799 Wiederverwendbar L 200 Paare
17703809 Wiederverwendbar XL 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31789569 Lieferant Purus™ Lieferanten-Nr. CRSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 €
    837.89 € / 400 Paare
    Sparen 212.11 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purus™ Reinraumsocken sind für den Einsatz in Reinräumen und für hohen Tragekomfort konzipiert.
  • Einwegsocke, Einwegsocke
  • Hergestellt aus 100 % Polyester
  • Reinraum-kompatibel
  • Komfortabel für den längeren Gebrauch
  • Keine Partikelerzeugung
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie, Reinräume, Krankenhaus, Halbleiter
Material Polyester
Größe Einheitsgröße
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verpackungsmenge 400 Paare/Cs
Produkttyp Reinraumsocken
Cleanroom Class Klasse 10-1000 (ISO 4-6)