Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Artikelnummer. p-7203033 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Dunkelgrün
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12853622 Dunkelblau 1 Stück
12863622 Dunkelgrün 1 Stück
12883532 Durchsichtig -
3 options
Artikelnummer. 12853622
Marke: Micronova™ CR100PC12DB
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Dunkelblau
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
Dimensions (LxW) 33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm