Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband
Artikelnummer. 30694883 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Gelb
Hellblau
Hellgrün
Rot
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30694883 Hellblau 36 Stück
30694858 Dunkelblau 24 Stück
30694880 Hellgrün 48 Stück
30694873 Rot 48 Stück
30694874 Gelb 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30694883 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC1LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 €
    615.06 € / 36 Stück
    Sparen 41.94 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das aus Gummi gefertigte, rückstandsfrei abziehbare Klebeband ist extrem anpassungsfähig und eignet sich daher ideal zum Farbcodieren, Markieren und Abdichten von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen.
  • Das Reinraum-Vinylklebeband lässt sich sauber von Wafer-Kartuschen und Reinraum-Arbeitsflächen abziehen und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden.
  • Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken gewährleisten niedrige Partikel- und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
  • Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Vinylband mit synthetischem Gummikleber
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
  • Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
  • Für Bestellinformationen zu hier nicht abgebildeten Farben wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstmitarbeiter von Fisher Safety unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Hellblau
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Latexfrei Nein
Abmessungen (L x B) 329.1 x 2.54 cm
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 329.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.54 cm