Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.)
Material:
Polyamid-Material
Polyester, PA
Polyester-Netzgewebe
Polyester/Polyamid-Mikrofaser
Polyvinylacetat
Vliesstoff Polyamid
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
- Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
- Fusselarm und saugfähig
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
- PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22.9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22.9 cm |
| Material | Polyamid-Material |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Nein |
| Abmessungen (L x B) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten |
| Mehr anzeigen |