Description
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
- Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
- Fusselarm und saugfähig
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
- PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinraum Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30.5 cm |
| Material | Vliesstoff Polyamid |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Einwegprodukt | Nein |
| Abmessungen (L x B) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) |
| Show More |