Beschreibung
- Leicht und bequem
- AirSensit™ System für Maskendruckregelung und atemgerechten Luftstrom
- Ein-Tasten-System sowie Standby- und Auto-Start/Stopp-Modus für schnelles An- und Ablegen
- Anwenderfreundliche Haltebänder
- Erkennung von blockierten Filtern mit Höhenausgleich
- Lange Betriebsdauer: bis zu 8 Stunden und schnelles Aufladen des Akkus: < 2 Stunden
- PortaCount Tests für quantitative Maskenanpassungstests möglich
- Kompatibel mit allen CleanSpace Halbmasken
- Kompatibel mit allen CleanSpace Filtern: Partikel- und kombinierte Gasfilter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil |
| Modell | PAF-0034 |
Maske separat erhältlich