Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-Well-Mikrotiterplatte, zellkulturbehandelt, Flachboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10180422
Change view
Click to view available options
Verpackung:
8/Pckg.
Packungsgröße:
32 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung unitSize
10180422 8/Pckg. 32 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10180422 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 781091
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Schwarz, transparenter Boden; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Stapelbar
  • Alphanumerische Brunnencodierung μClear™ unten
  • Bohrlochprofil: F-Boden (flacher Boden)
  • Wachstumsfläche pro Vertiefung: 10 mm²
  • Arbeitsvolumen pro Bohrung: 15 μl - 110 μl
  • Verfügbar mit  Deckel, der den Gasaustausch bei möglichst geringer Verdunstung ermöglicht
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumerisch
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Verpackung 8/Pckg.
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Abgerundet quadratisch
Menge 8/Pckg.