Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-Well-Mikrotiterplatte, zellkulturbehandelt, Flachboden
Artikelnummer. 10662123
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
32 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10662123 Weiß, Klar durchsichtiger Boden 32 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10662123 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 781098
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Stapelbar
  • Alphanumerische Brunnencodierung μClear™ unten
  • Bohrlochprofil: F-Boden (flacher Boden)
  • Wachstumsfläche pro Vertiefung: 10 mm²
  • Arbeitsvolumen pro Bohrung: 15 μl - 110 μl
  • Verfügbar mit  Deckel, der den Gasaustausch bei möglichst geringer Verdunstung ermöglicht
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumerisch
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Verpackung 8/Packung, 32/Karton
Farbe Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Abgerundet quadratisch
Menge 8/Pckg.