Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent
Artikelnummer. 10014642 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
500 ml
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10014642 10 ml 5 Stück
10709893 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10014642
Verfügbar ab: 29-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie Experimente im Labor mit volumetrischen Fisherbrand™ durchsichtigen Borosilikatglasflaschen durch. Sie sind graduiert für präzise Messungen.
  • Graduiert
  • Schnappverschluss aus Polyethylen
  • Durchsichtig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 91 mm
Anzahl pro Karton 5 pro Packung
Toleranz ±0,025 ml
Graduated Ja
Klasse A
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm