Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16134427 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16134427 950 ml Gummi 12 Stück
16154447 30 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16164447 60 ml Polyethylen-Konus 24 Stück
16144427 120 ml Gummi 24 Stück
16174447 120 ml Polyethylen-Konus 24 Stück
16184447 240 ml Polyethylen-Konus 12 Stück
16154427 240 ml Gummi 12 Stück
16174417 480 ml Polyethylen-Konus 12 Stück
16124427 480 ml Gummi 12 Stück
16184417 950 ml Polyethylen-Konus 12 Stück
10 options
Product Code. 16134427
Only null left
Add to basket
Add to basket
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Specifications
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 209 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 206 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm