Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Typ-III-Natrium-Kalkglas bietet minimale chemische Interferenzen mit dem Inhalt
- Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
- Verpackt in Convenience Packs mit vorbefestigten schwarzen phenolischen Kappen, um die Sauberkeit zu gewährleisten
- Erhältlich mit der Wahl zwischen Kappen-Innenlage: PE-Kegel oder Gummi
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 10 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 81 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 48 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Halsausführung | 20 – 400 |
| Mehr anzeigen |