Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174417 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 16174417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 171 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Kappe