Learn More
Fisherbrand™ Runde Boston-Klarglasflaschen ohne Kappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 10 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 432 |
| Halsausführung | 20 – 400 |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |