Learn More
Fisherbrand™ Runde Boston-Klarglasflaschen ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144764 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 16164527
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 432
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 79 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm