Learn More
Fisherbrand™ Runde Boston-Klarglasflaschen ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164487 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
288 Stück
432 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 16164487
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 108
Halsausführung 24-400
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm