Learn More
Greiner Bio-One μClear™ Boden 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Artikelnummer. 10030262
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10030262 Schwarz 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10030262 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    778.00 €
    228.40 € / 40 Stück
    Sparen 549.60 €
    70% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringert die Gefahr von Probenübertragung und Kreuzkontamination. Die Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit μClear™ Böden sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und Human-DNA.
  • Nicht-pyrogen
  • Material: Polystyrol
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Besser geeignet für nichtpolare Proteine und Pept
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Schwarz
Produkttyp Assay Microplate
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Medium Binding
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 40/Karton
Wellformat Kaminähnlich