Learn More
BRAND™ Tropfflasche mit Pipette
Artikelnummer. p-8015760 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10213541
Marke: BRAND™ 124633
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Kalknatronglas. Der austauschbare geschliffene Stopfen verfügt über eine integrierte Tropfpipette mit Gummikappe.
  • Aus klarem Kalknatronglas
  • Mit Tropfpipette und Gummikappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 130 mm
Verschlussmaterial Gummi
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Verschlusstyp Geschliffener Stopper mit Gummikappe