Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Artikelnummer. 16114347 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
48 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Packungsgröße
16114347 120 ml Gummi 24 Stück
16184347 15 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16194347 30 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16104347 60 ml Gummi 48 Stück
16104357 60 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16174487 125 ml Polyethylen-Konus 120 Stück
16114357 120 ml Polyethylen-Konus 24 Stück
16124347 240 ml Gummi 24 Stück
16134347 480 ml Gummi 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16114347
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klar USP Typ III Natronkalkglas mit schwarzem Phenolharz-Schraubverschluss, ideal für die Lagerung und Beobachtung von Lösungsmitteln oder Chemikalien, Proben.
  • Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen sind platzsparend und leicht zu befüllen.
  • Klares Glas gewährleistet maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Wechselwirkungen mit ’dem Flascheninhalt.
  • Durch  das quadratische Design kann die Flasche ein maximales Inhaltsvolumen aufnehmen und gleichzeitig minimalen Platz im Regal und Lagerraum beanspruchen.
  • Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Graduated No
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 112 mm
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Form French Square
Produkttyp Französische Viereck-Flasche