Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124347 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
48 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16124347 240 ml Gummi 24 Stück
16184347 15 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16194347 30 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16104347 60 ml Gummi 48 Stück
16104357 60 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16174487 125 ml Polyethylen-Konus 120 Stück
16114357 120 ml Polyethylen-Konus 24 Stück
16114347 120 ml Gummi 24 Stück
16134347 480 ml Gummi 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16124347
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klar USP Typ III Natronkalkglas mit schwarzem Phenolharz-Schraubverschluss, ideal für die Lagerung und Beobachtung von Lösungsmitteln oder Chemikalien, Proben.
  • Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen sind platzsparend und leicht zu befüllen.
  • Klares Glas gewährleistet maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Wechselwirkungen mit ’dem Flascheninhalt.
  • Durch  das quadratische Design kann die Flasche ein maximales Inhaltsvolumen aufnehmen und gleichzeitig minimalen Platz im Regal und Lagerraum beanspruchen.
  • Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 140 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 43-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 137 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 66 mm