Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174337 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
24
40
48
84
120
240
576
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
240 Stück
40 Stück
48 Stück
576 Stück
84 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Menge unitSize
16174337 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16144337 15 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16174647 15 ml Zellstoff/Vinyl 576 576 Stück
16104337 30 ml Zellstoff/Vinyl 48 48 Stück
16154337 30 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16144347 60 ml Zellstoff/Vinyl 240 240 Stück
16114337 60 ml Zellstoff/Vinyl 48 48 Stück
16164337 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16124337 120 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16154347 120 ml Zellstoff/Vinyl 120 120 Stück
16134337 240 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16164347 240 ml Zellstoff/Vinyl 84 84 Stück
16184337 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16194337 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16174347 480 ml Zellstoff/Vinyl 40 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16174337
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit weißem Polypropylen-Schraubverschluss, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung
  • Platzsparend:
  • Einfach zu befüllen
  • Klares Glas gewährleistet maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Wechselwirkungen mit ’dem Flascheninhalt.
  • Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
  • Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 53 mm