Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Menge:
24
40
48
84
120
240
576
Beschreibung
- Platzsparend:
- Einfach zu befüllen
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylenschaum |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 20 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 26 mm |
Höhe (metrisch) | 62 mm |
Produkttyp | Französische Viereck-Flasche |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.5 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |