Learn More
Gravis GLASFLASCHE KLAR 200 ML VI28 VI28
Artikelnummer. 11898972
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
Packungsgröße:
67 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11898972 200 mL 67 Stück
1 options
Artikelnummer. 11898972
Marke: Gravis C00751EURO
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wide Neck Clear Glass Syrup Bottles with screw neck PP28.
  • Syrup bottle
  • Clear glass with screw thread
  • Closure not included
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Flaschenoberfläche Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 200 mL
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 28mm
Material Glas
Menge Gehäuse 67Pack
Sterilität Unsteril
Closure Included No
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Rund
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 120 mm
Produkttyp Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,7 in.
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein