Learn More
Azpack™ Klarglasflaschen mit besonders weiter Öffnung und Polypropylen-Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
Verschlussgröße:
38/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Flasche aus Kalknatronglas
- Besonders weite Öffnung
- Mit Polypropylen-Kappe ohne Einlage
- Die Kappe kann problemlos mit einem Marker beschriftet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 20/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Besonders breit |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 58/R3 |
| Mehr anzeigen |