Learn More
Azpack™ Klarglasflaschen mit besonders weiter Öffnung und Polypropylen-Schraubverschlüssen
Beschreibung
- Flasche aus Kalknatronglas
- Besonders weite Öffnung
- Mit Polypropylen-Kappe ohne Einlage
- Die Kappe kann problemlos mit einem Marker beschriftet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 20/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Besonders breit |
| Höhe (metrisch) | 48 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 38/R3 |
| Mehr anzeigen |