Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Klarglas mit bernsteinfarbener Graduierung
Artikelnummer. 13177889
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
0,2 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
13177889 2 ml 0,01 mL 12 Stück
11787941 2 ml 0,02 mL 12 Stück
11726622 0.5 ml 0,01 mL 12 Stück
11742342 50 ml 0,2 ml 6 Stück
11777941 1 ml 0,01 mL 12 Stück
11746632 2 ml 0,1 mL 12 Stück
11707951 10 ml 0,1 mL -
11797941 5 ml 0,05 mL 12 Stück
11736622 1 ml 0,1 mL 12 Stück
11717951 20 ml 0,1 mL 6 Stück
11756632 5 ml 0,1 mL 12 Stück
11727951 25 ml 0,1 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13177889 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 1000140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00 €
    79.20 € / 12 Stück
    Sparen 9.80 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten aus Klarglas mit braun gefärbter Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
  • Kurze Leitung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Spezifikation
Klasse Klasse B
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0,01 mL
Graduierungsart Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
Menge 12/Pckg.
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 360 ± 5 mm
Typ Graduierte Pipette