Learn More
Berlin Packaging™ Klarer Laborglasgefäß
Artikelnummer. 30408780
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
18 Satz
20/Set
48 eingestellt
63 eingestellt
Packungsgröße:
2688 Stück
4158 Stück
720 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
30408780 1000 ml 18 Satz 720 Stück
30408786 100 ml 63 eingestellt 4158 Stück
30408783 250 ml 48 eingestellt 2688 Stück
30408784 500 ml 20/Set 720 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30408780 Lieferant Berlin Packaging™ Lieferanten-Nr. 1000732
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie die Berliner Packaging™ Der durchsichtige Laborglastopf ist ein grundlegendes Laborglasgerät. Das autoklavierbare Klarglas ist bruchfest sowie chemisch und thermisch beständig.
  • Klares Borosilikatglas
  • Bruchsicher
  • Chemisch beständig und beständig gegen plötzliche Temperaturänderungen;
  • In Übereinstimmung mit EP, USP und JP-Richtlinien
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 68
Menge 18 Satz
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Glas
Produkttyp Topf