Learn More
Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 11348023
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
11348023 500 ml 58/R3 20 Stück
11307024 15 ml 28/R3 -
12377128 30 ml 33/R3 40 Stück
11338023 60 ml 38/R3 40 Stück
11337024 120 ml 38/R3 40 Stück
11347024 180 ml 48/R3 20 Stück
11357024 250 ml 48/R3 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11348023 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 11348023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.39 €
    57.82 € / 20 Stück
    Sparen 17.57 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum mühelosen Einfüllen, Dosieren und Aufbewahren von Pulvern und Flüssigkeiten. Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen sind mit einem PVDC-beschichteten Zellstoffeinsatz versehen.
  • Hergestellt aus klarem Kalknatronglas
  • Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
  • Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Menge 20/Pckg.
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 152 mm
Verschlussauskleidung PVDC mit Holzschliff
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 58/R3
Durchmesser (metrisch) 83 mm
Verschlusstyp Schraubkappe