Learn More
Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 11357024
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
11357024 250 ml 48/R3 20 Stück
11307024 15 ml 28/R3 -
12377128 30 ml 33/R3 40 Stück
11338023 60 ml 38/R3 40 Stück
11337024 120 ml 38/R3 40 Stück
11347024 180 ml 48/R3 20 Stück
11348023 500 ml 58/R3 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11357024 Supplier Azpack™ Supplier No. 11357024
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum mühelosen Einfüllen, Dosieren und Aufbewahren von Pulvern und Flüssigkeiten. Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen sind mit einem PVDC-beschichteten Zellstoffeinsatz versehen.
  • Hergestellt aus klarem Kalknatronglas
  • Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
  • Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Menge 20/Packung
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 121 mm
Verschlussauskleidung PVDC mit Holzschliff
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 48/R3
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Verschlusstyp Schraubkappe