Learn More
Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen
Artikelnummer. p-8001920
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 11307024
Marke: Azpack™ BTF600010M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum mühelosen Einfüllen, Dosieren und Aufbewahren von Pulvern und Flüssigkeiten. Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Klarglas mit schwarzen Urea-Schraubverschlüssen sind mit einem PVDC-beschichteten Zellstoffeinsatz versehen.
  • Hergestellt aus klarem Kalknatronglas
  • Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
  • Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Menge 40/Pckg.
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 55 mm
Verschlussauskleidung Wood Pulp-faced PVDC
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 28/R3
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Verschlusstyp Schraubkappe