Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Klarglas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Weißglas-Flasche, Kalknatronglas Typ III
- Weite Öffnung und abgerundete, kurze Schultern
- Mit aufgesetzter Polypropylen-Kappe ohne Einlage
- Die weiße Kappe eignet sich ideal zum Markieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 40/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 97 mm |
| Verschlussauskleidung | Ohne Dichtungseinlage |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |