Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Artikelnummer. 16104397 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Zellstoff/Zinnfolie
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
48 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Packungsgröße
16104397 60 ml Gummi 48 Stück
16124387 30 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16184517 60 ml Zellstoff/Zinnfolie 48 Stück
16194387 60 ml Polyethylen-Konus 288 Stück
16114397 120 ml Gummi 24 Stück
16194517 120 ml Zellstoff/Zinnfolie 24 Stück
16124397 240 ml Gummi 24 Stück
16184507 480 ml Zellstoff/Zinnfolie 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16104397
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klare, graduierte Glasflaschen mit schwarzen phenolischen Deckeln bestehen aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas und verfügen über eine breite Öffnung zur einfachen Entnahme des Inhalts, mit Abstufungen in ml und Unzen für eine genaue Messung.
  • Graduiert in Millilitern und Unzen für genaue Messung
  • Klares USP Typ-III-Natrium-Kalkglas-Gebäude, ideal für die allgemeine Lagerung
  • Das breite Munddesign erleichtert das Mischen, die Handhabung und den Transfer des Inhalts
  • Das leichte Schulterdesign erleichtert das Gießen und die Handhabung
  • Schwarze phenolische Kappen enthalten sind; erhältlich mit verschiedenen Verschlussfolie-Optionen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 85 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 83 mm
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Produkttyp Messflasche mit Graduierung