Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184507 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Zellstoff/Zinnfolie
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 16184507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 57 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 148 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 70-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 145 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung Zellstoff/Zinnfolie
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm