Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16194517 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Zellstoff/Zinnfolie
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
48 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16194517 120 ml Zellstoff/Zinnfolie 24 Stück
16124387 30 ml Polyethylen-Konus 48 Stück
16184517 60 ml Zellstoff/Zinnfolie 48 Stück
16104397 60 ml Gummi 48 Stück
16194387 60 ml Polyethylen-Konus 288 Stück
16114397 120 ml Gummi 24 Stück
16124397 240 ml Gummi 24 Stück
16184507 480 ml Zellstoff/Zinnfolie 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16194517
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben u
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 105 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 48-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung Zellstoff/Zinnfolie
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm