Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe
Artikelnummer. 16104387 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16104387 240 ml 24 Stück
16174377 30 ml 48 Stück
16184377 60 ml 48 Stück
16194377 120 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16104387
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißer Polypropylen-Kappe verfügen über einen Weithals für eine einfache Entfernung des Inhalts.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben u
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 58-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 127 mm
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Produkttyp Messflasche mit Graduierung