Learn More
FISHERBRAND™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe
Artikelnummer. 16184377 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16184377 60 ml 48 Stück
16174377 30 ml 48 Stück
16194377 120 ml 24 Stück
16104387 240 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16184377
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißer Polypropylen-Kappe verfügen über einen Weithals für eine einfache Entfernung des Inhalts.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben u
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 83 mm
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Round
Produkttyp Messflasche mit Graduierung