Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylenverschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 480 ml |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 67 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 57 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 148 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 70-400 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |