Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16114387 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
432 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Packungsgröße
16114387 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16144387 30 ml Zellstoff/Vinyl 432 Stück
16154387 60 ml Zellstoff/Vinyl 288 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16114387
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben u
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 57 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 70-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 145 mm
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Produkttyp Messflasche mit Graduierung