Learn More
Fisherbrand™ Transparente PET-Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16194457 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Packungsgröße:
48 Stück
576 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16194457 250 ml Polyethylenschaum 48 Stück
16438135 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 576 Stück
16154457 120 ml Polyethylenschaum 48 Stück
16184877 60 ml Polyethylenschaum 48 Stück
4 options
Artikelnummer. 16194457
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Design optimiert den Speicherplatz. Weithals, ideal für Feststoffe
  • Klar und transparent für eine einfache Probenidentifizierung
  • PET ist spannungsfrei- und stoßfest
  • Bietet einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz
Spécification
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 114 mm
Material PET
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 45-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 111 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.