Learn More
Greiner Bio-One ABDECKPLATTE OHNE K-RINGE (VE=150PCE)
Artikelnummer. 10721534
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Deckel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
10721534 Deckel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10721534 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 65610102
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe klar
Abmessungen (L x B x H) 125 x 82 x 9 mm
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Höhe (metrisch) 9 mm
Länge (metrisch) 125 mm
Anzahl pro Packung 150
Format Hohes Profil
Produkttyp Deckel
Plate Compatibility 96-Well-Standardmikrotiterplatte