Learn More
Kartell™ Klare Schläuche aus PTFE
Die Kartell™ klaren PTFE-Schläuche bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich daher für die meisten Flüssigkeiten unter Umgebungstemperaturbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
40.00 € - 248.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | PTFE |
Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 260 °C |
Verpackungsmenge | 1er-Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10544801
|
Kartell™
0390800 |
12 mm |
248.00 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10596891
|
Kartell™
0390000 |
2 mm |
40.00 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10185191
|
Kartell™
0390100 |
3 mm |
43.25 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10083081
|
Kartell™
0390300 |
6 mm |
124.00 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10397981
|
Kartell™
0390200 |
4 mm |
88.15 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10033501
|
Kartell™
0390500 |
8 mm |
115.00 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
- Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
5 m | |
1er-Packung | |
260 °C |
PTFE | |
260 °C | |
Durchsichtig |