Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Artikelnummer. 10103412 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13.2 mm
Packungsgröße:
10 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10103412 6 mm 10 Meter
16220202 8 mm 10 Meter
10031832 9 mm 10 Meter
10022212 10 mm 10 Meter
10725494 13.2 mm 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10103412 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 88020612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.37 €
    28.70 € / 10 Meter
    Sparen 11.67 €
    28% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dauerhaft transparente Schläuche mit verstärktem Gewebe für Lebensmittelanwendungen.
  • Mehr Flexibilität
  • Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
  • Umweltfreundlich, Cadmium-frei
  • Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
  • Shore-A-Härte 70 ±3
  • Betriebstemperatur von −20° Zu +60 °C
  • Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
  • TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Abriebfest, Chemische Beständigkeit
Farbe Klar
Härte 70 (Shore A, ±3)
Maximaler Druck 20 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Druckschlauch