Beschreibung
- Mehr Flexibilität
- Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
- Umweltfreundlich, Cadmium-frei
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-A-Härte 70 ±3
- Betriebstemperatur von −20° Zu +60 °C
- Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
- TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Farbe | Klar |
| Härte | 70 (Shore A, ±3) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 60 °C |