Learn More
Buerkle™ Industrieschläuche aus klarem PVC
Artikelnummer. 10186523 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
10 m
50 m
100 m
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
100 Meter
50 Meter
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10186523 13 mm 19 mm 50 m 50 Meter
10113472 4 mm 6 mm 10 m 10 Meter
10052305 8 mm 11 mm 50 m 50 Meter
10210573 4 mm 6 mm 100 m 100 Meter
10760795 5 mm 7 mm 100 m 100 Meter
10678222 6 mm 8 mm 100 m 100 Meter
10685873 7 mm 10 mm 10 m 10 Meter
10675303 7 mm 10 mm 100 m 100 Meter
10707424 8 mm 11 mm 10 m 10 Meter
16512320 9 mm 12 mm 10 m 1 Stück
10175884 10 mm 13 mm 50 m 50 Meter
10355624 12 mm 16 mm 50 m 50 Meter
10397572 13 mm 19 mm 10 m 10 Meter
17787357 19 mm 25 mm 10 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10186523 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 88751319
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchsichtige PVC-Industrieschläuche aus weichem PVC, cadmiumfrei, mit hoher Chemikalienbeständigkeit, hoher Flexibilität und ausgezeichneter Abriebfestigkeit.
  • Schlauch aus weichem PVC
  • Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
  • Shore-Härte A 80 ± 3
  • Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
  • Für drucklosen Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-Richtlinie 1935/2004
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Gesamtlänge (metrisch) 50 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit Industrie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Abriebfest, Chemische Beständigkeit
Farbe Klar
Härte 80 (Shore A, ±3)
Flexibilität Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 50 °C
Produkttyp Industrieschläuche