Beschreibung
- Schlauch aus weichem PVC
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
- Für drucklosen Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG-Richtlinie 1935/2004 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit | Industrie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Resistenzeigenschaften | Abriebfest, Chemische Beständigkeit |
| Mehr anzeigen |