Beschreibung
- Schlauch aus weichem PVC
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
- Für drucklosen Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG-Richtlinie 1935/2004, EU-Lebensmittel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Resistenzeigenschaften | Hohe Abriebfestigkeit, Chemische Beständigkeit |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |