Learn More
Buerkle™ Industrieschläuche aus klarem PVC
Artikelnummer. 10397572 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
100 m
10 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
100 Meter
50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10397572 13 mm 19 mm 10 m 10 Meter
10113472 4 mm 6 mm 10 m 10 Meter
10052305 8 mm 11 mm 50 m 50 Meter
10210573 4 mm 6 mm 100 m 100 Meter
10760795 5 mm 7 mm 100 m 100 Meter
10678222 6 mm 8 mm 100 m 100 Meter
10685873 7 mm 10 mm 10 m 10 Meter
10675303 7 mm 10 mm 100 m 100 Meter
10707424 8 mm 11 mm 10 m 10 Meter
16512320 9 mm 12 mm 10 m 1 Stück
10175884 10 mm 13 mm 50 m 50 Meter
10355624 12 mm 16 mm 50 m 50 Meter
10186523 13 mm 19 mm 50 m 50 Meter
17787357 19 mm 25 mm 10 m 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 10397572
Marke: Buerkle™ 88011319
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchsichtige PVC-Industrieschläuche aus weichem PVC, cadmiumfrei, mit hoher Chemikalienbeständigkeit, hoher Flexibilität und ausgezeichneter Abriebfestigkeit.
  • Schlauch aus weichem PVC
  • Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
  • Shore-Härte A 80 ± 3
  • Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
  • Für drucklosen Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-Richtlinie 1935/2004
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit Industrie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Abriebfest, Chemische Beständigkeit
Farbe Durchsichtig
Härte 80 (Shore A ± 3)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 50 °C
Produkttyp Industrieschläuche