Learn More
Buerkle™ Industrieschläuche aus klarem PVC
Artikelnummer. 17787357 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
100 m
10 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
100 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 17787357
Marke: Buerkle™ 88011925
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchsichtige PVC-Industrieschläuche aus weichem PVC, cadmiumfrei, mit hoher Chemikalienbeständigkeit, hoher Flexibilität und ausgezeichneter Abriebfestigkeit.
  • Schlauch aus weichem PVC
  • Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
  • Shore-Härte A 80 ± 3
  • Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
  • Für drucklosen Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit Industriell
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Chemikalienbeständig, abriebfest
Farbe Clear
Härte 80 (Shore A, ± 3)
Max. Operating Temperature (Metric) 50°C
Produkttyp Industrieller Schlauch