Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, transparent
Artikelnummer. 12890874 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12890874 30 ml 40 Stück
12800884 60 ml 40 Stück
12810884 100 ml 20 Stück
12820884 150 ml 20 Stück
12840884 300 ml 20 Stück
12860884 1000 ml 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 12890874
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Flaschen aus transparentem Kalknatronglas mit 28 mm-Schraubverschluss eignen sich für die Aufbewahrung und den Umgang mit Labormedien für Experimente im Labor.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss mit PolyCone-Einlage
  • ISO-zertifiziert
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 35 mm
Füllvolumenbereich 37 ml
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40/Pckg.
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial EPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 67 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 35 mm